Learn More
BINDER™ Série M Classic.Line - Étuves de séchage et de chauffage, à convection forcée et fonctions de programmation étendues
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 15692086 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
53 L
115 L
240 L
400 L
720 L
Dimensions (L x l x H):
635 x 665 x 780 mm
835 x 645 x 865 mm
1035 x 850 x 985 mm
1235 x 870 x 1190 mm
1235 x 970 x 1695 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15692086 53 L 635 x 665 x 780 mm 1 pièce
15602096 115 L 835 x 645 x 865 mm 1 pièce
15612096 240 L 1035 x 850 x 985 mm 1 pièce
15622096 400 L 1235 x 870 x 1190 mm 1 pièce
15632096 720 L 1235 x 970 x 1695 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15692086 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90100201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Grâce aux nombreuses options de programmation et la prise en charge de températures pouvant atteindre 300 °C, les chambres d’essai de matériau de la série M conviennent tout particulièrement aux essais de matériau et de vieillissement. La turbine à air puissante assure un chauffage rapide.
  • Plage de températures : +5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à +300°C
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Vitesse de ventilateur réglable
  • Volet de ventilation contrôlé par programme
  • Contrôleur LCD couleur avec programmation d’intervalles de temps
  • 2 racks chromés
  • Dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • Interface d’ordinateur : RS 422
Spécification
Capacité (impériale) 1,9 pi3
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Type de convection Forcé
Description M053-230 V, standard, série M Classic.Line - Chambres de séchage et de chauffage avec convection forcée et fonctions de programme avancées, 53 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Capacité (métrique) 53 L
max. (métrique) Température ambiante +5°C jusqu’à 300°C
Type Chambre de séchage et de chauffage
Affichage Écran couleur LCD
Matériau Acier inoxydable
Charge max. de support 15 kg
Modèle M053-230 V
Nbre d’étagères 2 std./5 max.
Type de prise NEMA 5-20P
Dimensions (P x l x H) intérieures 400 x 340 x 400 mm
Dimensions (L x l x H) 635 x 665 x 780 mm
Poids (impériale) 134 lb
Poids (métrique) 61 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 1.2 kW, 1 phase
Tension 230 V
Puissance 1,2 kW
Ampérage 5,3 A
Fréquence 50/60 Hz
Technologie de convection Technologie APT.line™