Learn More
BINDER™ Série MK - Chambre climatique dynamique, pour variations de température rapides
BIOPHARMA
Code produit 15993042 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 L
115 L
228 L
734 L
Dimensions (L x l x H):
732 x 832 x 1445 mm
1000 x 935 x 1725 mm
1135 x 1000 x 1710 mm
1620 x 1195 x 2005 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15993042 60 L 732 x 832 x 1445 mm 1 pièce
15903052 115 L 1000 x 935 x 1725 mm 1 pièce
15913052 228 L 1135 x 1000 x 1710 mm 1 pièce
15923052 734 L 1620 x 1195 x 2005 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15993042 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90200374
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19850.00€
    16944.00€ / 1 pièces
    Économisez 2906.00€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La chambre de la série MK convient à tous les tests de chaleur et de froid entre -40 °C et 180 °C. La série MK constitue une alternative intelligente aux solutions individuelles complexes pour les tests de température cyclique.
  • Plage de température : -40 °C à +180 °C
  • APT.line™ technologie de chambre de préchauffage
  • Protection programmable contre la condensation pour les matériaux de test
  • Fenêtre de visualisation chauffée avec éclairage intérieur DEL
  • BINDER Logiciel de gestion multiple APT-COM™ Édition de base
  • Système de dépannage avec alarmes visuelles et sonores
  • Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues au format ouvert via USB
  • Port d’accès avec bouchon en silicone
  • Dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • 4 roulettes, deux avec freins
  • Interface informatique : Ethernet
  • Fonction de rampe réglable
  • Enregistreur graphique intégré
  • Horloge en temps réel
  • 1 portoir en acier inoxydable
  • Chambre intérieure en acier inoxydable
  • Réfrigérant R-452A sans CFC
  • Refroidissement avec l’unité de refroidissement du compresseur
Spécification
Capacité (impériale) 2,1 pi3
Capacité (impériale) d’étagère 33.1 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 15 kg
Description MK056-230 V, Standard, Série MK - Chambres climatiques dynamiques pour variations rapides de température, 60 L, 230 V 1 ∼50 Hz
Capacité (métrique) 60 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Éclairage Pas d’éclairage
Matériau Porte en verre
Nbre d’étagères 1 std./4 max.
Type de prise CEE
Humidité relative Aucun contrôle de l'humidité
Plage de températures (métrique) -40°C à +180°C
Type Chambre climatique
Affichage Écran tactile TFT
Modèle MK056-230 V
Dimensions (P x l x H) intérieures 400 x 350 x 420 mm
Dimensions (L x l x H) 732 x 832 x 1445 mm
Poids (métrique) 165 kg
Tension 230 V
Puissance 2,8 kW
Ampérage 12,5 A
Fréquence 50 Hz