Learn More
BINDER™ Série MKF - Chambre climatique dynamique, pour des variations rapides de température avec contrôle de l'humidité
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 16449110 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
115 L
228 L
60 L
734 L
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
16449110 60 L 1 pièce
16400311 115 L 1 pièce
16469665 228 L 1 pièce
16479665 734 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16449110 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90200378
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22780.41€
    20038.00€ / 1 pièces
    Économisez 2742.41€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une chambre de simulation environnementale de la série MKF est parfaitement adaptée à tous les essais de froid et de chaleur basés sur les méthodes d'essai de température et de climat actuelles selon les normes DIN et IEC normes. L’équipement standard complet pour cette chambre de simulation environnementale facilite son utilisation.
  • Plage de température : -40 °C à +180 °C
  • Plage d'humidité : 10 % à 98 % HR
  • APT.line™ technologie de chambre de préchauffage
  • Protection programmable contre la condensation pour les matériaux de test
  • Fenêtre de visualisation chauffée avec éclairage intérieur DEL
  • Régulation de l’humidité grâce au capteur d’humidité capacitif et à l’humidification par vapeur
  • BINDER Logiciel de gestion multiple APT-COM™ Édition de base
  • Système de dépannage avec alarmes visuelles et sonores
  • Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
  • 4 roulettes, deux avec freins
  • Interface informatique : Ethernet
  • Fonction de rampe réglable
  • Enregistreur graphique intégré
  • Horloge en temps réel
  • Chauffage de porte
  • 1 portoir en acier inoxydable
  • Kit de connexion de sécurité complet pour l’alimentation en eau et le drainage, jusqu’à 1 m de hauteur
  • Chambre intérieure en acier inoxydable
  • Réfrigérant R-452A sans CFC
  • Refroidissement avec l’unité de refroidissement du compresseur
Spécification
Types d’alarme Sonore, visuel
Capacité (impériale) 2,1 pi3
Capacité (impériale) d’étagère 33.1 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 15 kg
Certifications/Conformité Dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 2, DIN 12880, avec alarme visuelle
Sorties de données Édition de base du logiciel multi-gestion BINDER APT-COM™
Description MKF056-230 V, Standard, Série MKF - Chambres climatiques dynamiques pour variations rapides de température avec contrôle de l'humidité, 60 L, 230 V 1 ∼50 Hz
Capacité (métrique) 60 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Éclairage LED
Matériau Porte en verre
Nbre d’étagères 1 std./4 max.
Type de prise CEE
Humidité relative 10 à 98 %
Plage de températures (métrique) -40°C à +180°C
Type Enceinte environnementale
Affichage Écran tactile TFT
Plage d’humidité Humidité relative de 10 % à 98 %
Capteur d’humidité Capacitatif
Source d’humidité Vapor
Comprend Fenêtre de visualisation chauffée
Modèle MKF056-230 V
Nbre de roulettes 4 (avec 2 freins)
Taille du port 50 mm (gauche)
Intervalle d’agitation programmable Oui
Réfrigérant Réfrigérant sans CFC R-404 A
Matériau de l’étagère Acier inoxydable
Contenance flacon de lavage / déchets 20 L
Dimensions (P x l x H) intérieures 400 x 348 x 420 mm
Dimensions (L x l x H) 735 x 835 x 1445 mm
Dimensions (L x l x H) intérieures 348 x 400 x 420 mm
Poids (métrique) 175 kg
Tension 230 V
Puissance 2,8 kW
Ampérage 12,5 A
Fréquence 50 Hz