Learn More
BINDER™ Série MKF - Chambre climatique dynamique, pour des variations rapides de température avec contrôle de l'humidité
BIOPHARMA
Code produit 16479665 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
115 L
228 L
60 L
734 L
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16479665 734 L 1 pièce
16449110 60 L 1 pièce
16400311 115 L 1 pièce
16469665 228 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16479665 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90200381
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une chambre de simulation environnementale de la série MKF est parfaitement adaptée à tous les essais de froid et de chaleur basés sur les méthodes d'essai de température et de climat actuelles selon les normes DIN et IEC normes. L’équipement standard complet pour cette chambre de simulation environnementale facilite son utilisation.
  • Plage de température : -40 °C à +180 °C
  • Plage d'humidité : 10 % à 98 % HR
  • APT.line™ technologie de chambre de préchauffage
  • Protection programmable contre la condensation pour les matériaux de test
  • Fenêtre de visualisation chauffée avec éclairage intérieur DEL
  • Régulation de l’humidité grâce au capteur d’humidité capacitif et à l’humidification par vapeur
  • BINDER Logiciel de gestion multiple APT-COM™ Édition de base
  • Système de dépannage avec alarmes visuelles et sonores
  • Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
  • 4 roulettes, deux avec freins
  • Interface informatique : Ethernet
  • Fonction de rampe réglable
  • Enregistreur graphique intégré
  • Horloge en temps réel
  • Chauffage de porte
  • 1 portoir en acier inoxydable
  • Kit de connexion de sécurité complet pour l’alimentation en eau et le drainage, jusqu’à 1 m de hauteur
  • Chambre intérieure en acier inoxydable
  • Réfrigérant R-452A sans CFC
  • Refroidissement avec l’unité de refroidissement du compresseur
Spécification
Types d’alarme Sonore, visuel
Capacité (impériale) 25,9 pi³
Capacité (impériale) d’étagère 88.2 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 40 kg
Sorties de données Édition de base du logiciel multi-gestion BINDER APT-COM™ 4
Description MKF720-400 V, Standard, Série MKF - Chambres climatiques dynamiques pour variations rapides de température avec contrôle de l'humidité, 734 L, 400 V 3 ∼50 Hz
Capacité (métrique) 734 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Éclairage LED
Matériau Porte en verre
Nbre d’étagères 1 std./11 max.
Type de prise CEE
Humidité relative 10 à 98 %
Plage de températures (métrique) -40°C à +180°C
Type Enceinte environnementale
Affichage Écran tactile TFT
Plage d’humidité Humidité relative de 10 % à 98 %
Capteur d’humidité Capacitatif
Source d’humidité Vapor
Comprend Fenêtre de visualisation chauffée
Modèle MKF720-400 V
Nbre de roulettes 4 (avec 2 freins)
Ports 2
Taille du port 80 mm (gauche, droite)
Intervalle d’agitation programmable Oui
Réfrigérant Réfrigérant R-452 A sans CFC
Matériau de l’étagère Acier inoxydable
Contenance flacon de lavage / déchets 20 L
Dimensions (P x l x H) intérieures 1200 x 600 x 1020 mm
Dimensions (L x l x H) 1620 x 1195 x 2005 mm
Poids (métrique) 590 kg
Tension 400 V
Puissance 11 kW
Ampérage 19,2 A
Fréquence 50 Hz