Learn More
BINDER™ Série MKT - Chambres climatiques dynamiques, pour les changements rapides de température avec plage de températures basses étendue
BIOPHARMA
Code produit p-7227211 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
115 L
228 l
734 L
Dimensions (L x l x H):
1000 x 915 x 1715 mm
1135 x 1000 x 1940 mm
1620 x 1195 x 2005 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15933052 115 L 1000 x 915 x 1715 mm 1 pièce
15985711 228 l 1135 x 1000 x 1940 mm 1 pièce
15943052 734 L 1620 x 1195 x 2005 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15933052 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90200385
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les plages de température de -70°C à 180°C, avec l’avantage supplémentaire de la simulation naturelle, rendent la série MKT BINDER unique. En même temps, cette chambre de simulation environnementale répond aux exigences les plus strictes en termes de précision et de performance pour les tests de température cyclique.
  • Plage de température : -70 °C à +180 °C
  • 4 contacts de relais à tension nulle
  • APT.line™ technologie de chambre de préchauffage
  • Protection programmable contre la condensation pour les matériaux de test
  • Fenêtre de visualisation chauffée avec éclairage intérieur DEL
  • BINDER Logiciel de gestion multiple APT-COM™ Édition de base
  • Système de dépannage avec alarmes visuelles et sonores
  • Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues au format ouvert via USB
  • Port d’accès avec bouchon en silicone
  • Dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • 4 roulettes, deux avec freins
  • Interface informatique : Ethernet
  • Fonction de rampe réglable
  • Enregistreur graphique intégré
  • Horloge en temps réel
  • Chauffage de porte
  • 1 portoir en acier inoxydable
  • Nombre maximal de racks pour (9020-0385) : 4
  • Nombre maximal de racks pour (9020-0386) : 6
  • Nombre maximal de racks pour (9020-0387) : 6
  • Chambre intérieure en acier inoxydable
  • Réfrigérants R-452A et R-23 sans CFC
  • Refroidissement avec l’unité de refroidissement du compresseur en cascade
Spécification
Capacité (métrique) d’étagère 30 kg
Description MKT115-400 V, Standard, Série MKT - Chambres climatiques dynamiques pour des variations de température rapides avec une plage de basses températures étendue, 115 L, 400 V 3 ∼50 Hz
Capacité (métrique) 115 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Éclairage Pas d’éclairage
Matériau Acier laminé à froid recouvert de poudre
Nbre d’étagères 1
Type de prise CEE
Plage de températures (métrique) -70°C à +180°C
Type Chambre d'essai de température
Affichage Écran tactile TFT
Modèle MKT115-400 V
Dimensions (P x l x H) intérieures 600 x 400 x 480 mm
Dimensions (L x l x H) 1000 x 915 x 1715 mm
Poids (métrique) 305 kg
Tension 400 V
Puissance 5,5 kW
Ampérage 13 A
Fréquence 50 Hz