Learn More
BINDER™ Congélateur à ultra-basse température série UF V, avec réfrigérants neutres en carbone
BIOPHARMA
Code produit 15983042 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
382 L
477 L
700 L
Modèle:
Space Saver, UFV350-230V
Vertical, UFV500-230 V
Vertical, UFV500-230 V-W
Vertical, UFV700-230 V
Vertical, UFV700-230 V-W
Gamme de produits:
Étalon
Refroidissement par eau
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Modèle Gamme de produits Conditionnement
15983042 700 L Vertical, UFV700-230 V Étalon 1 pièce
15901102 477 L Vertical, UFV500-230 V Étalon 1 pièce
17813075 382 L Space Saver, UFV350-230V Étalon 1 pièce
16444479 477 L Vertical, UFV500-230 V-W Refroidissement par eau 1 pièce
16454479 700 L Vertical, UFV700-230 V-W Refroidissement par eau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15983042 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90200348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16791.06€
    15637.00€ / 1 pièces
    Économisez 1154.06€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le congélateur à ultra-basse température de la série UF V assure le stockage sûr des échantillons à -90 °C. Elle allie un respect exceptionnel de l'environnement à une faible consommation d'énergie, une utilisation pratique et un concept de sécurité individuel.
  • Plage de températures : -90 °C à -40 °C
  • Consommation énergétique la plus faible de sa catégorie
  • Unité de refroidissement puissante du compresseur en cascade
  • Réfrigérants respectueux de l’environnement R-290 et R-170
  • Isolation thermique avec des VIP uniques à longue durée de vie (panneaux d’isolation sous vide)
  • Joint de porte innovant réduisant l’accumulation de glace
  • Poignée de porte ergonomique
  • Intérieur antirouille fabriqué entièrement en acier inoxydable
  • Portes intérieures amovibles en acier inoxydable
  • 3 étagères en acier inoxydable offrant un placement flexible
  • Refroidissement par eau (selon la version)
  • Contact d’alarme à tension nulle pour le système d’alarme interne
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues au format ouvert via USB
  • Interface Ethernet
  • 2 ports d'accès, 28 mm de diamètre, arrière
Spécification
Description UFV700-230 V, Standard, Série UF V - Congélateurs à ultra-basse température avec réfrigérants neutres en carbone, 700 L, 230 V 1 ∼50 Hz
Type Congélateur à très basse température
Capacité (impériale) 184,9 gal.
Capacité (métrique) 700 L
Gamme de températures -40 °C à 86 °C
Modèle de porte Moussé
No. of Doors 1
Matériau de la hotte Acier anticorrosion
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Isolation L'association de panneaux d'isolation sous vide (technologie V) et de mousse de polyuréthane sans CFC
Étagères 3
Capacité (impériale) d’étagère 110.2 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 50 kg
Certifications/Conformité CE, ENERGYSTAR, UKCA
Modèle Vertical, UFV700-230 V
Affichage LCD
Gamme de produits Étalon
Eau réfrigérée Non
Dimensions (P x l x H) intérieures 890 x 605 x 1300 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 1204 x 997 x 1966 mm
Options de surveillance Systèmes d'alarme intégrés
Ampérage 9,3 A
Type de prise NEMA 5-15 P
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Puissance 1,6 kW
Compresseur Monté en bas
Réfrigérant Étape 1 : 290 R, Étape 2 : 170 R
Poids (métrique) 289 kg
Capacité 12