Learn More
BINDER™ Chambre de séchage sous vide de série VD pour solvants non inflammables
Code produit 16608012 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
119 l
24 l
55 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16608012 24 l 1 pièce
16684392 55 l 1 pièce
16656483 119 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16608012 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 96300001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9747.92€
    7825.00€ / 1 pièces
    Économisez 1922.92€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La chambre de séchage sous vide de la série VD offre des performances impressionnantes grâce à son contrôle précis de la température et à son séchage en douceur. La technologie brevetée de rack d'extension de BINDER optimise également le transfert de chaleur. Les tablettes peuvent être repositionnées pour un placement flexible, et l’intérieur de la chambre est facile à nettoyer.
  • Plage de température : de +9 °C au-dessus de la température ambiante à +220 °C
  • Contrôleur avec affichage numérique de la pression et de la température
  • Contrôle du séchage commandé par programme avec ventilation automatique à la fin du processus
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues au format ouvert via USB
  • 1 rack d’expansion en aluminium, peut être positionné sur mesure
  • Connexion au gaz inerte
  • Port d’accès universel DN 16 - Pour l’introduction d’appareils de mesure externes
  • Panneau de sécurité en verre incassable, monté sur ressort
  • Grande fenêtre de visualisation avec éclairage intérieur en option
  • Interface informatique : Ethernet
  • 2 sorties de relais, 24 VCC (max. 0,4 A)
Spécification
Capacité (impériale) 0,8 ft3
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Description VD023-230 V, Standard, Série VD - Chambres de séchage sous vide pour solvants non inflammables, 24 L, 230 V 1 ∼50/60 Hz
Capacité (métrique) 24 l
max. (métrique) 10°C à 220°C
Type Étuve de séchage à vide
Affichage LCD
Matériau Acier inoxydable
Modèle VD023-230 V
Nbre d’étagères 1 standard/4 max.
Type de prise NEMA 5-20P
Plage de vide 0 à 1100 mbar
Dimensions (P x l x H) intérieures 285 x 295 x 285 mm
Dimensions (L x l x H) 523 x 596 x 720 mm
Poids (métrique) 64 kg
Tension 200 V
Puissance 0,9 kW
Ampérage 3,9 A
Fréquence 50/60 Hz