Learn More
BINDER™ Chambre de séchage sous vide de série VDL pour solvants inflammables
Code produit 16699682 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
119 l
24 l
55 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16699682 24 l 1 pièce
16659322 55 l 1 pièce
16666483 119 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16699682 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 96300009
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les chambres de séchage sous vide de sécurité de la série VDL garantissent une sécurité maximale lors du séchage des solvants organiques. Unité antidéflagrante classée selon ATEX directive 2014/34/UE : EX II 2/3/- G IIB T3 Solb/Solc/- X.
  • Plage de température : de +9 °C au-dessus de la température ambiante à +220 °C
  • Contrôleur avec affichage numérique de la pression et de la température
  • Contrôle du séchage commandé par programme avec ventilation automatique à la fin du processus
  • Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues au format ouvert via USB
  • 1 rack d’expansion en aluminium, peut être positionné sur mesure
  • Connexion au gaz inerte
  • Port d’accès universel DN 16 - Pour l’introduction d’appareils de mesure externes
  • Panneau de sécurité en verre incassable, monté sur ressort
  • Grande fenêtre de visualisation avec éclairage intérieur en option
  • Interface informatique : Ethernet
  • 2 sorties de relais, 24 VCC (max. 0,4 A)
Spécification
Capacité (impériale) 0,8 ft3
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Description VDL023-230 V, Standard, Série VDL - Chambres de séchage sous vide pour solvants inflammables, 24 L, 230 V 1 ∼50/60 Hz
Capacité (métrique) 24 l
max. (métrique) 10°C à 110°C
Type Étuve de séchage à vide
Affichage Écran tactile TFT
Matériau Acier inoxydable
Modèle VDL023-230 V
Nbre d’étagères 2 std./4 max.
Type de prise NEMA 5-20P
Plage de vide 0 à 1100 mbar
Dimensions (P x l x H) intérieures 285 x 295 x 285 mm
Dimensions (L x l x H) 523 x 632 x 720 mm
Poids (métrique) 72 kg
Tension 200 V
Puissance 0,9 kW
Ampérage 3,9 A
Fréquence 50/60 Hz