Learn More
BRANDTECH™ Assemblage pompe seripettor™ pro
Code produit 15643987 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15643987 2 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15643987 Fournisseur BRANDTECH™ Code fournisseur 704551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    126.91€ / 1 pièces
    Économisez 13.09€
    9% de réduction
Expédition estimée: 29-01-2027
Pour l’unité d’actionnement seripettor™ pro
  • PPO
  • PEI (protection UV)
  • Ressort de levage Hastaloy
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de produit Assemblage pompe
    Volume (métrique) 2 ml