Learn More
Sermorelin Acétate, TRC
Code produit 30010194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
1mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010194 50 mg 50mg
30007793 100 mg 100mg
17928014 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010194 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS28002850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 18-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 516482-86-3
Formule moléculaire C149H246N44O42S • xC2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 3357.936005
Synonyme 29-L-Argininamide-1-29-somatoliberin (Human Pancreatic Islet), Geref, Groliberin, Human Growth Hormone-Releasing Hormone(1-29) Amide, Human Pancreatic Somatoliberin(1-29) Amide Acetate, 1-29-Human GRF-NH2 Acetate, 29-L-argininamide-30-de-L-glutamine-31-de-L-glutamine-32-deglycine-33-de-L-glutamic acid-34-de-L-serine-35-de-L-asparagine-36-de-L-glutamine-37-de-L-glutamic acid-38-de-L-arginine-39-deglycine-40-de-L-alanine-41-de-L-arginine-42-de-L-alanine-43-de-L-arginine-44-de-L-leucinamide Somatoliberin (Human Pancreatic Islet) Acetate
Nom IUPAC acide acétique ; (3S)-4-[[(2S)-1-[[(2S,3S)-1-[[(2S)-1-[[(2S,3R)-1-[[(2S)-4-amino-1-[[(2S)-1-[[(2S)-[[(2S)-1-[[(2S)-6-amino-1-[[(2S)-[[(2S)-1-[[2S)-5-amino-1-[[(2S)-[[(2S)-1-[[(2S)-(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-6-amino-1-[[(2S)-1-[[(2S)-(2S)-5-amino-[[(2S)-[[(2S)-[[(2S)-[[(2S)-1-[[(2S,) 3S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-amino-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-oxopropane-2-yl]amino]-4-méthylsulfanyl-1-oxobutan-2-yl]amino]-3-méthyl-1-oxopentan-2-yl]amino-3- carboxy-1-oxopropan-2-yl]amino]-1,5-dioxopentan-2-yl]amino]-4-méthyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-4-méthyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-1-oxoxhexan-2-yl]amino]-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl]amino]-1-oxopropan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-oxopropan-2-yl]amino-4-méthyl-1-oxopentan-2-yl]amino-1, 5-dioxopentan-2-yl]amino]-2-oxoéthyl]amino]-4-méthyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-3-méthyl-1-oxobutan-2-yl]amino]-1-oxohexan-2-yl]amino]-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl]amino]-3-(4-hydroxyphényl)-1-oxopropane-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-oxopropane-2-yl]amino]-1,,4-dioxobutan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-oxobutan-2-yl]amino]-1-oxo-3-phénylpropane-2-yl]amino]-3-méthyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-1-oxopropane-2-yl]amino]-3-[[(2S)-(2S)-2-2-amine-3-(4-hydroxyphényl)propanoyl]amino]propanoyl]amino]-4-oxobutanoïque acide
SMILES NC([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@H](CO)NC([C@@H](NC([C@@]([C@H](CC)C)([H])NC([C@@H](NC([C@H](CCC(N)=O)NC([C@H](CC(C)C)NC([C@H](CC(C)C)NC([C@H](CCCCN)NC([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@@H](NC([C@H](CO)NC([C@H](CC(C)C)NC([C@H](CCC(N)=O)NC(CNC([C@H](CC(C)C)NC([C@H](C(C)C)NC([C@H](CCCCN)NC([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@@H](NC([C@H](CO)NC([C@H](CC(N)=O)NC([C@@]([C@@H](C)O)([H])NC([C@@H](NC([C@@]([C@H](CC)C)([H])NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@@H](NC([C@@H](N[H])CC1=CC=C(O)C=C1)=O)C)=O)CC(O)=O)=O)C)=O)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)=O)=O)=O)CC3=CC=C(O)C=C3)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)C)=O)=O)=O)=O)=O)=O)CC(O)=O)=O)=O)CCSC)=O)=O)=O.CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sermorelin Acetate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C149H246N44O42S.C2H4O2/c1-20-77(13)116(191-122(211)81(17)168-132(221)104(66-113(204)205)178-121(210)79(15)167-123(212)88(152)62-84-39-43-86(198)44-40-84)145(234)185-102(63-83-32-23-22-24-33-83)138(227)193-118(82(18)197)146(235)186-103(65-111(155)202)137(226)189-108(71-196)142(231)182-101(64-85-41-45-87(199)46-42-85)136(225)175-93(38-31-56-165-149(161)162)126(215)174-91(35-26-28-53-151)131(220)190-115(76(11)12)143(232)184-97(58-72(3)4)124(213)166-68-112(203)170-94(47-49-109(153)200)128(217)180-100(61-75(9)10)135(224)188-106(69-194)140(229)169-80(16)120(209)172-92(37-30-55-164-148(159)160)125(214)173-90(34-25-27-52-150)127(216)179-99(60-74(7)8)134(223)181-98(59-73(5)6)133(222)176-95(48-50-110(154)201)129(218)183-105(67-114(206)207)139(228)192-117(78(14)21-2)144(233)177-96(51-57-236-19)130(219)187-107(70-195)141(230)171-89(119(156)208)36-29-54-163-147(157)158;1-2(3)4/h22-24,32-33,39-46,72-82,88-108,115-118,194-199H,20-21,25-31,34-38,47-71,150-152H2,1-19H3,(H2,153,200)(H2,154,201)(H2,155,202)(H2,156,208)(H,166,213)(H,167,212)(H,168,221)(H,169,229)(H,170,203)(H,171,230)(H,172,209)(H,173,214)(H,174,215)(H,175,225)(H,176,222)(H,177,233)(H,178,210)(H,179,216)(H,180,217)(H,181,223)(H,182,231)(H,183,218)(H,184,232)(H,185,234)(H,186,235)(H,187,219)(H,188,224)(H,189,226)(H,190,220)(H,191,211)(H,192,228)(H,193,227)(H,204,205)(H,206,207)(H4,157,158,163)(H4,159,160,164)(H4,161,162,165);1H3,(H,3,4)/t77-,78-,79-,80-,81-,82+,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,115-,116-,117-,118-;/m0./s1
Poids de la formule 3415.8398
Pourcentage de pureté >95%