Learn More
Globe Scientific Rack de stockage pour pipettes sérologiques
Tous les produits Globe Scientific ProduitsDescription
- Construction ABS durable pour résister aux rayures et faciliter le nettoyage
- Des aimants puissants des deux côtés pour un montage sécurisé sur la plupart des surfaces métalliques
- Le rack peut se tenir sur des surfaces planes sans être monté
- Deux accessoires inclus permettent de garder les remplissages à pipettes et les bulbes à portée de main
- Les fenêtres latérales permettent une vue facile de la taille et de l’inventaire des pipettes
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Rouge |
| Capacité | Pipettes sérologiques |
| Matériau | ABS avec aimants de montage |
| Positions | 4 |
| Forme | Rectangulaire |
| Empilables | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de produit | Porte-pipette latéral |
| Étagères | 4 niveaux |
| Afficher plus |