Learn More
Falcon™ Pipettes, emballage triple Serol, plastique/plastique, stériles, en vrac
Code produit 30093042
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1000 pièces
200 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
30093042 25 ml 200 pièces
30093039 1 ml 1000 pièces
30093038 2 ml 1000 pièces
30093041 5 ml 200 pièces
30093040 10 ml 200 pièces
30093043 50 ml 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30093042 Fournisseur Falcon™ Code fournisseur 355028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00€
    241.49€ / 200 pièces
    Économisez 23.51€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Les pipettes conditionnées sous triple emballage de Corning représentent une révolution en matière de sécurité et de praticité. Cet emballage protège le produit de toute contamination extérieure et est idéal pour les salles blanches de laboratoire, telles que les installations de production de vaccins ou de médicaments à base de cellules.
  • Emballé dans trois sacs extérieurs
  • Fabriqué et emballé avec des matériaux sans produits animaux
  • Niveau d'assurance de stérilité (NAS) de 10⁻⁶
  • USP Classe VI testée
  • Apyrogènes
  • Non cytotoxique
  • Sans DNAse / RNAse
  • Humain DNA-free
  • Faible concentration de particules selon USP 788
  • Données extractibles disponibles sur demande
  • Les bandes de loupe à code couleur facilitent la lecture du volume et la sélection de la taille
  • Les graduations bidirectionnelles offrent un choix d’échelles montantes et descendantes
  • Les graduations négatives permettent un volume de travail supplémentaire
  • Chaque pipette est emballée individuellement dans un sachet plastique facile à ouvrir.
  • Aucune décontamination par pulvérisation d’alcool n’est nécessaire
  • Fabriqué en USA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Plastic (Plastique)
Stérilité Stérile
Graduations Oui
Quantité 200/Pk.
Type d’emballage Triple bolsa, a granel
Couleur Transparent
Volume (métrique) 25 ml
Type Pipette sérologique
Jetable Réutilisable
Sauf indication contraire, tous les produits sont destinés à des fins de recherche ou à des fins générales de laboratoire uniquement. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic ou des interventions thérapeutiques. Non destinés à un usage humain. Ces produits ne sont pas conçus pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement. Corning Life Sciences ne fait aucune réclamation concernant les performances de ces produits pour les applications cliniques ou diagnostiques.
Les produits de Coring ne sont pas spécifiquement conçus et testés pour les tests de diagnostic. De nombreuses Corning de l’analyse, bien qu’ils ne soient pas spécifiques aux tests de diagnostic, peuvent être utilisés dans le flux de travail et la préparation du test à la discrétion du client. Les clients peuvent utiliser ces produits pour appuyer leurs réclamations. Nous ne pouvons faire aucune réclamation ou déclaration selon laquelle nos produits sont approuvés pour les tests de diagnostic, ni directement ni indirectement. Le client est responsable de toute analyse, validation ou soumission réglementaire qui pourrait être nécessaire pour soutenir la sécurité d’emploi et l’efficacité de l’application prévue.