Learn More
Kartell SpA Seropet
Code produit 10244412
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10244412 Assorties 1 pièce
10551583 Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10244412 Fournisseur Kartell SpA Code fournisseur 0136100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.00€
    57.15€ / 1 pièces
    Économisez 2.85€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Aspirateur de pipette développé pour aspirer des liquides par des pipettes en verre ou en plastique allant de 1 mL à 100 mL.
La structure particulièrement légère assure un usage confortable même sur une longue période, et sa configuration particulière la rend également idéale pour un usage sous le capot. Les boutons sont très faciles d’accès pour choisir différents modes selon le volume de la pipette utilisée et la viscosité du liquide à aspirer. Il est protégé contre la contamination croisée en cas d’aspiration excessive par le filtre du dispositif d’aspiration et la soupape de sécurité. Il est fourni avec un chargeur de batterie, un filtre PTFE hydrophobe protecteur (0,2 μm) et un support adhésif pour fixation sur l’établi de laboratoire.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Assorties
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Pipettes sérologiques
Type à poignée Ergonomique
Matériau Polypropylène
Nombre de canaux 1
Stérilité Non stérile
Type Dispositif de remplissage/distributeur
Volume (métrique) 100 mL
Tension 220 V
Fit for Purpose Qualité certifiée