Learn More
Sulfate de créatine de sérotonine monohydrate (5-hydroxy tryptamine créatinine sulfate monohydrate), TRC
Code produit 30397066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30397066 100 mg -
30389336 1 g -
30392548 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30397066 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH974990100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61-47-2
Formule moléculaire C10 H12 N2 O . C4 H7 N3 O . H2 O . H2 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 405.43
Synonyme 5-Hydroxytryptamine creatinine sulfate monohydrate
Nom IUPAC 3-(2-aminoéthyle)-1H-indol-5-ol ; 2-imino-1-méthylimidazolidine-4-one ; acide sulfurique ; hydrater
SMILES O.CN1CC(=O)NC1=N.NCCc2c[nH]c3ccc(O)cc23.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Serotonin creatine sulfate monohydrate
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H12N2O.C4H7N3O.H2O4S.H2O/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;1-7-2-3(8)6-4(7)5;1-5(2,3)4;/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;2H2,1H3,(H2,5,6,8);(H2,1,2,3,4);1H2
Poids de la formule 405.1318