Learn More
Chlorhydrate de sérotonine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10647012 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10647012 100 mg Flacon en verre 100mg
10265921 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10647012 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 215021000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 153-98-0 | C10H12N2O·HCl | 212.68 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 153-98-0
Formule moléculaire C10H12N2O·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 212.68
Numéro MDL MFCD00012686
Clé InChI MDIGAZPGKJFIAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme serotonin hydrochloride, 5-hydroxytryptamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-1h-indol-5-ol hydrochloride, serotonin hcl, 5-hydroxytryptamine hcl, unii-gkn429m9vs, ccris 4420, 1h-indol-5-ol, 3-2-aminoethyl-, monohydrochloride, gkn429m9vs, 3-2-aminoethyl indol-5-ol, chloride
CID PubChem 160436
Nom IUPAC 3-(2-aminoéthyl)-1H-indol-5-ol ; chlorhydrate
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CCN.Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Serotonin hydrochloride
Note relative au nom 99%
Point de fusion 168°C to 172°C
Couleur Jaune à beige
Perte à la dessiccation 2.0 % max. (115°C, 3 hrs) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Numéro UN 2811
Beilstein 22, III, 5668
Merck Index 14, 8462
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 212.68
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Serotonin hydrochloride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.