Learn More
Chlorhydrate de sérotonine, TRC
Code produit 30010589
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010589 1 g 1g
17994165 25 mg 25mg
17903355 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010589 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS2749801G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 153-98-0
Formule moléculaire C10 H12 N2 O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 212.68
Synonyme 1H-Indol-5-ol, 3-(2-aminoethyl)-, hydrochloride (1:1), 1H-Indol-5-ol, 3-(2-aminoethyl)-, monohydrochloride (9CI), Indol-5-ol, 3-(2-aminoethyl)-, monohydrochloride (8CI), 5-HT.bul.HCl, 5-Hydroxytryptamine hydrochloride, Hippophaine hydrochloride, Serotonin hydrochloride, 3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-ol hydrochloride
Nom IUPAC 3-(2-aminoéthyle)-1H-indol-5-ol ; Chlorhydrate
SMILES Cl.NCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
Spécification
Nom chimique ou matériau Serotonin hydrochloride
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H12N2O.ClH/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;1H
Poids de la formule 212.0716