Learn More
Serotonin, TRC
Code produit 18042520
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18042520 100 mg 100mg
18030200 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18042520 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH977043100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-67-9
Formule moléculaire C10H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 176.22
Synonyme 1H-Indol-5-ol, 3-(2-aminoethyl)-, Indol-5-ol, 3-(2-aminoethyl)- (6CI,8CI), Tryptamine, 5-hydroxy-, 3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-ol, 3-(2-Aminoethyl)indol-5-ol, 3-(β-Aminoethyl)-5-hydroxyindole, 5-HT, 5-HTA, 5-Hydroxy-3-(β-aminoethyl)indole, 5-Hydroxyltryptamine, 5-Hydroxytriptamine, 5-Hydroxytryptamine, DS substance, Enteramin, Enteramine, Serotonin, Substance DS, Thrombocytin, Thrombotonin
SMILES NCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
Spécification
Nom chimique ou matériau Serotonin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H12N2O/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2
Poids de la formule 176.095
Pourcentage de pureté >95%