Learn More
Bitartrate serpentin, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Serpentine Hydrogen Tartrate |
| CAS | 58782-36-8 |
| Formule moléculaire | C21 H21 N2 O3 . C4 H5 O6 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (19α)-3,4,5,6,16,17-Hexadehydro-16-(methoxycarbonyl)-19-methyl-oxayohimbanium (R-(R*,R*))-2,3-dihydroxybutanedioic acid salt, Serpentine monotartrate |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H20N2O3.C4H6O6/c1-12-16-10-23-8-7-14-13-5-3-4-6-18(13)22-20(14)19(23)9-15(16)17(11-26-12)21(24)25-2;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h3-8,11-12,15-16H,9-10H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t12-,15-,16+;/m0./s1 |
| SMILES | COC(=O)C1=CO[C@@H](C)[C@H]2C[n+]3ccc4c5ccccc5[nH]c4c3C[C@H]12.OC(C(O)C(=O)[O-])C(=O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 498.48 |
| Poids de la formule | 498.1638 |