Learn More
Sertraline Carbamoyl Glucuronide, TRC
Code produit 30428363
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30428363 5 mg 5mg
30417093 1 mg -
30420979 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30428363 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS2799905MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119733-44-7
Formule moléculaire C24 H25 Cl2 N O8
Poids moléculaire (g/mol) 526.36
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[[(1S,4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]-methylcarbamoyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
SMILES CN([C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13)C(=O)O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sertraline Carbamoyl Glucuronide
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H25Cl2NO8/c1-27(24(33)35-23-20(30)18(28)19(29)21(34-23)22(31)32)17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(25)16(26)10-11/h2-6,8,10,12,17-21,23,28-30H,7,9H2,1H3,(H,31,32)/t12-,17-,18-,19-,20+,21-,23-/m0/s1
Poids de la formule 525.0957