Description
- La paroi fine et uniforme assure une congélation et un séchage homogènes
- Récipients convenant parfaitement aux plateaux de séchage et bouchage FreeZone
- Peuvent être connectés aux ports de vannes sur les chambres de séchage et les collecteurs
- Fournis dans des emballages de 100
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| Couleur | Concluant |
| Matériau | Verre |
| Nb par paquet | 100/boîte |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de produit | Flacon à sérum |
| Taille du bouchon | 20 mm |