Learn More
Labconco™ Flacons à sérum
Code produit 15153065 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
125 ml
Conditionnement:
100 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15153065 3 ml 100 pièces
15163065 2 ml 100 pièces
11894740 5 ml 100 pièces
15113065 10 ml 100 pièces
15123065 20 ml 100 pièces
11804750 30 ml 100 pièces
15133065 50 ml 100 pièces
15143065 100 ml -
15173065 125 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15153065 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7575210
Parfaits pour le stockage à long terme d’échantillons lyophilisés. Les flacons de sérum Labconco sont spécialement conçus pour les applications de lyophilisation.
  • La paroi fine et uniforme assure une congélation et un séchage homogènes
  • Récipients convenant parfaitement aux plateaux de séchage et bouchage FreeZone
  • Peuvent être connectés aux ports de vannes sur les chambres de séchage et les collecteurs
  • Fournis dans des emballages de 100
Spécification
Capacité (métrique) 3 ml
Couleur Concluant
Matériau Verre
Nb par paquet 100/boîte
Stérilité Non stérile
Type de produit Flacon à sérum
Taille du bouchon 13 mm