Learn More
Greiner Bio-One Tube de prélèvement sanguin avec sérum VACUETTE™ Z
Code produit 13068662
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
Couleur de bouchon:
Rouge avec anneau blanc
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon
13068662 2 ml Rouge avec anneau blanc
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13068662 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 454096
 Article restreint
Expédition estimée: 07-10-2026
Les tubes de prélèvement sanguin avec sérum VACUETTE™ Z sont utilisés dans les déterminations de la chimie clinique, de l’immunologie et de la sérologie. Disponible en activateur de caillots de sérum, activateur de caillots de sérum Sep et séparateur rapide de sérum. La paroi interne du tube est revêtue de particules de silice qui activent la coagulation lorsque les tubes sont tournés.
Les tubes de prélèvement sanguin avec sérum VACUETTE™ Z sont utilisés dans les déterminations de la chimie clinique, de l’immunologie et de la sérologie. Disponible en activateur de caillots de sérum, activateur de caillots de sérum Sep et séparateur rapide de sérum. La paroi interne du tube est revêtue de particules de silice qui activent la coagulation lorsque les tubes sont tournés.
  • Tubes are supplied in packs of 50 pieces
  • For venus blood collection
  • Primarily used for drawing blood for clinical chemistry, immunology and serology testing
  • Specially coated with microscopic silica particles, which activate the coagulation process
  • Made out of virtually unbreakable PET plastic
  • Provides improved safety and hygiene during specimen collection procedures with the advantage of being as clear as glass
  • Available in: Serum Clot Activator, Serum Sep Clot Activator and Serum Fast Separator
  • CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube de prélèvement sanguin
Additif Clot Activator
Stérilité Stérile
Type de bouchon Premium Safety Twist Cap
Capacité (métrique) 2 ml
À utiliser avec (équipement) Aiguilles pour prélèvement sanguin VACUETTE™
Couleur de bouchon Rouge avec anneau blanc
Dimension du tube 13 x 75 mm
Quantité Case of 24
À utiliser avec (application) Prélèvement sanguin
Longueur (métrique) 75 mm
Diamètre (métrique) externe 13 mm