Description
- Pression de service maximale de 40 psi.
- Les kits se montent à droite ou à gauche de n'importe quel Protector Premier , XStream , XL ou capuche en PVC.
- Chaque kit comprend un dispositif de maintenance à distance avec valve et tubulure, bouton de fixation à code couleur.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Hotte de laboratoire Protector XLE |
| Poids (impériale) | 10 lb |
| Poids (métrique) | 4,5 kg |
| Comprend | Vanne en laiton de 0,37 po de diamètre, tubulure en cuivre, bouton de fixation vert, connecteur de tuyau |
| Type de produit | Kit de luminaires GN pour eau froide (CW) |
| À utiliser avec (application) | Service d'eau froide |
Nom du produit
Individuate un'opportunità di miglioramento?