Learn More
Huile de sésame, MP Biomedicals™
Code produit 11450961 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11450961 250 mL 250mL
11460961 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11450961 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215662183
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Identifiants chimiques
CAS 8008-74-0
Synonyme Benne oil, Teel oil
Spécification
Nom chimique ou matériau Sesame oil
Densité 0.915-0.925g/mL
Quantité 250 mL
Forme physique Liquide huileux