Learn More
Huile de sésame, MP Biomedicals™
Code produit 11460961 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11460961 1 L -
11450961 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11460961 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215662191
Identifiants chimiques
CAS 8008-74-0
Synonyme Benne oil, Teel oil
Spécification
Nom chimique ou matériau Sesame oil
Densité 0.915-0.925g/mL
Quantité 1 L
Forme physique Oily Liquid