Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sesame oil |
| Acidité | 0.6mg KOH/g max. |
| Point de fusion | -5.0°C |
| Couleur | Jaune |
| Densité | 0.9190g/mL |
| Point d’éclair | 255°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Indice de réfraction | 1.4700 to 1.4760 |
| Quantité | 250 mL |
| Afficher plus |