Learn More
MedChemExpress Sesamol
Code produit 16469156
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16469156 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16469156 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN1417
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Sesamol is a constituent of sesame oil. Sesamol shows a free radical scavenging activity. Sesamol shows an IC50=5.95±0.56 μg/mL in the DPPH assay. Anti-oxidant activities. Anticancer activities.
Spécification
Contenu et stockage 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Poids moléculaire 138.12 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 533-31-3
Type de produit Natural Products
Pureté 97.0%
Solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (724.01 mM) ∣Ethanol : ≥ 100 mg/mL (724.01 mM)
Cible Apoptosis