Learn More
Sesamol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10455175 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10455175 100 g Flacon en verre 100g
10048591 5 g Flacon en verre 5g
10193370 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10455175 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 132691000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 533-31-3 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 533-31-3
Formule moléculaire C7H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Numéro MDL MFCD00005827
Clé InChI LUSZGTFNYDARNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sesamol, 3,4-methylenedioxy phenol, 5-hydroxy-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyphenol, 2h-1,3-benzodioxol-5-ol, 3,4-methylendioxyphenol, methylene ether of oxyhydroquinone, phenol, 3,4-methylenedioxy, 5-benzodioxolol, unii-94iea0nv89
CID PubChem 68289
ChEBI CHEBI:9126
Nom IUPAC 1,3-benzodioxol-5-ol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sesamol
Point de fusion 63.0°C to 65.0°C
Couleur Blanc à beige
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 19, 66
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble.
Poids de la formule 138.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline