Learn More
Sesamol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11448673 250 g 250g
11428673 10 g 10g
11438673 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11448673 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10453.30
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 533-31-3 | C7H6O3 | 138.122 g/mol
Sesamol has good antioxidant activity. Sesamol has potential protective effects against free radicals as well as some antifungal activity. Sesamol can also be used as an intermediate in the preparation of antidepressants such as Paroxetine (P205750). Sesamol has been found to be an antioxidant that may prevent the spoilage of oils. It also may prevent the spoilage of oils by acting as an antifungal. It is also used in ayurvedic Medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sesamol a une bonne activité antioxydante. Le sesamol a des effets protecteurs potentiels contre les radicaux libres ainsi quʼune certaine activité antifongique. Le sesamol peut également être utilisé comme intermédiaire dans la préparation dʼantidépresseurs tels que la paroxétine (P205750). Le sesamol est un antioxydant qui peut empêcher la détérioration des huiles. Il peut également empêcher la détérioration des huiles en agissant comme antifongique. Il est également utilisé en médecine ayurvédique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol, lʼeau (en partie) et le dichlorométhane (25 mg/ml).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans des conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 533-31-3
Formule moléculaire C7H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.122
Numéro MDL MFCD00005827
Clé InChI LUSZGTFNYDARNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sesamol, 3,4-methylenedioxy phenol, 5-hydroxy-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyphenol, 2h-1,3-benzodioxol-5-ol, 3,4-methylendioxyphenol, methylene ether of oxyhydroquinone, phenol, 3,4-methylenedioxy, 5-benzodioxolol, unii-94iea0nv89
CID PubChem 68289
ChEBI CHEBI:9126
Nom IUPAC 1,3-benzodioxol-5-ol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sesamol
Point de fusion 61°C to 65°C
Point d’ébullition 113°C to 116°C (2 mmHg)
Quantité 250 g
Beilstein 127405
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,water (partly),and dichloromethane (25mg/ml).
Poids de la formule 138.12
Pourcentage de pureté 98%