Learn More
Sesamol, TRC
Code produit 30427381
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30427381 5 g 5g
30412057 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30427381 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS2806005G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 533-31-3
Formule moléculaire C7 H6 O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Synonyme Sesamol, 1,3-Benzodioxol-5-ol, Phenol, 3,4-(methylenedioxy)- (7CI,8CI), Sesamol (6CI), 3,4-(Methylenedioxy)phenol, 4-Hydroxy-1,2-methylenedioxybenzene, 5-Hydroxy-1,3-benzodioxole, NSC 59256
Nom IUPAC 1,3-benzodioxol-5-ol
SMILES Oc1ccc2OCOc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sesamol
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6O3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3,8H,4H2
Poids de la formule 138.0317