Learn More
Grant Instruments™ Ensemble de normes McFarland relatives aux liquides
Code produit 13160623
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Densitomètre DEN-1 et DEN-1B
Conditionnement:
5 kits
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
13160623 Densitomètre DEN-1 et DEN-1B 5 kits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13160623 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur DEN MCF STDS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605.00€
    416.00€ / 5 kits
    Économisez 189.00€
    31% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec les densimètres DEN1 et DEN-1B. Le kit de normes McFarland relatives aux liquides Grant Instrument™ est fourni dans des tubes en verre de 16 mm.
  • Fournis dans des tubes en verre de 16 mm ø.
  • 0,5 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 peuvent être décantés dans un tube alternatif (durée de conservation plus valide).
  • Nécessite un adaptateur D16, fourni avec DEN-1 / DEN-1B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Densitomètre DEN-1 et DEN-1B