Learn More
MP Biomedicals™ Ensemble de 4 dNTPs (100 mm)
Offre une flexibilité maximale dans la préparation des mélanges de réaction. L’ensemble MP Biomedicals de 4 dNTP (100 mm) comprend quatre flacons séparés de sels de sodium hautement purifiés de dATP, dCTP, dGTP et dTTP. Ces solutions permettent d’obtenir des résultats de PCR sensibles et cohérents.
Marque:  MP Biomedicals™ 11NTACG100
160.69 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 11457110
  • 187.62€ / 4 pièces
Expédition estimée: 30-05-2024
Description
Ce produit permet de modifier l’ajout de chaque dNTP selon les besoins pour des expériences spécifiques, telles que :
  • Lors de l’ajout d’un nucléotide radioactif pour l’étiquetage par PCR
  • Augmenter le potentiel de mutations non spécifiques
  • Dans la PCR, la PCR en temps réel, la synthèse de l’ADNc et le séquençage de l’ADN
Spécification
Spécification
Ensemble de 4 dNTPs composé de quatre flacons séparés de sels de sodium de dATP ; dCTP ; dGTP et dTTP. Stockage à -20°C.
4 x 25 μmol
100 mM
+ de 99 %
PCR standard, PCR en temps réel (qPCR), PCR en temps réel