Learn More
Interscience™ Ensemble de 5 poids pour tubes
Code produit 15774057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 poids/ensemble
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15774057 5 poids/ensemble 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15774057 Fournisseur Interscience™ Code fournisseur 513039
Expédition estimée: 08-01-2027
Ensemble de 5 poids pour tubes à utiliser avec des dilueurs.
  • Pour les tubes de 6 mm de diamètre
Spécification
Type de produit Poids du tube
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (application) Application de poids aux tubes
À utiliser avec (équipement) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite , FlexiPump, FlexiPump Pro
Quantité 5 poids/ensemble