Learn More
Heidolph™ Set de capteurs en verre
Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Matériau:
Plastique
Type:
Sonde de température
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Capteur de température modulaire consistant d'un PT1000 standard (V4A) et d'un revêtement en verre pour le travail avec les liquides agressifs.
- Comparé à d'autres capteurs en verre, vous n'avez à remplacer que le revêtement en verre en cas de bris de verre, au lieu du capteur de température entier.
- Compatible avec : Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+, Expert, Ultimate
Spécification
Spécification
| Type | Sonde de température |
| Garantie | 2 Years |
| Matériau | Plastique |