Learn More
Interscience™ Ensemble de Tygon™ Tuyaux pour tête de pompe
Code produit 17860087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
4,8 mm
6,4 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
17860087 6,4 mm 6 pièces
12818291 4,8 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17860087 Fournisseur Interscience™ Code fournisseur 561304
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
20 cm de long Tygon™ tubes à utiliser avec DiluFlow et les têtes de pompe FlexiPump.
  • Transparente
  • Flexible Tygon™ tubes
Spécification
Type de produit Tube de pompe
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (application) Agregar tubos a las bombas diluyentes
À utiliser avec (équipement) DiluFlux, DiluFlow Pr, DiluFlow Elite , FlexiP recueillie, FlexiP recueillie Pro
Quantité 6 tubos/juego
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm