Learn More
Cole-Parmer™ Sédimentomètre
Code produit 15385323 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1,4 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15385323 1,4 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15385323 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0547600
Expédition estimée: 04-01-2027
Aide les exploitants d’usines de traitement des eaux usées à effectuer des tests de contrôle de la qualité des boues.
  • Mesurez le taux et la quantité de séparation solide/liquide des échantillons de boues
  • Les marquages d’étalonnage blancs faciles à lire indiquent le pourcentage de volume de boues solide et sédimenté
Spécification
Description Kit de sédimentomètre, acrylique, 1,4 L, double échelle % de solides et SSV
Volume (métrique) 1,4 L
Comprend Pale de mélange, couvercle à clipser et instructions
Matériau Acrylique