Learn More
BD Biosciences™ Billes de calibration (CE/IVD)
Code produit 15886379 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 tests
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15886379 25 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15886379 Fournisseur BD Biosciences™ Code fournisseur 658620
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Destinées à définir des tensions adaptées au dosage de tubes BD multicolores lorsqu’elles sont utilisées avec un cytomètre en flux BD™ convenablement équipé et un logiciel conçu pour effectuer un diagnostic in vitro.
  • Règle les tensions adaptées au dosage de tubes BD multicolores.
  • Particules fluorescentes utilisées pour régler les tensions du tube photomultiplicateur (TPM) détecteur-cytomètre adaptées au dosage des tubes multicolores BD.
  • Les PMTV sont ajustées manuellement pour placer les microbilles de configuration BD OneFlow aux plages cibles d’intensité de fluorescence médiane (IFM) spécifiques à leur lot pour tous les paramètres de fluorescence.
  • Du sang lysé lavé (LWB) est utilisé pour régler les tensions FSC et SSC du cytomètre sur une plage de valeurs cible.
  • Les paramètres du détecteur sont ensuite enregistrés en tant que paramètres d’application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Un flacon de billes de calibration BD OneFlow, carte de MFI cible mensuelle, carte de MFI cible quotidienne
Nbre de tests 25 tests
Quantité 25 tests
Stabilité Après dilution, les billes sont stables pendant 1 heure de 18%deg;C à 25deg;C et pendant 8 heures de 2deg;C à 8deg;C
Type de produit Microbilles de polystyrène fluorescentes