Learn More
Seward™ Pipettes Stomacher™ Simplette™
Code produit 11830933
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
2000/paquet
Conditionnement:
2000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage Conditionnement
11830933 2000/paquet 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11830933 Fournisseur Seward™ Code fournisseur BA6051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.40€
    45.76€ / 2000 pièces
    Économisez 4.64€
    9% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Les Seward Simplettes™ offrent une alternative précise et économique aux cônes de pipettes, conçues spécifiquement pour pipeter des échantillons à partir du fond du sachet Stomacher™ sans risque de contamination croisée.
Aide à faciliter le transfert d’échantillons ; Sont de la bonne longueur pour atteindre le fond du sachet afin de récupérer l’échantillon pour l’inoculation des boîtes de Pétri et des bouillons ; Disponibles en 2 tailles standards et longues ; Capables de volumes de pipetage entre 0,1 ml et 2 ml ; Stériles irradiées
Specifications
Type de produit Pipette de transfert
Diamètre (métrique) 4,1 mm
Longueur (métrique) 177 mm
Description Simplettes ; Pipette de transfert
À utiliser avec (application) Idéal pour pipeter des échantillons à partir d’un sachet d’échantillons
À utiliser avec (équipement) Tous les sachets d’échantillons Stomacher
Quantité d’emballage 2000/paquet