Learn More
Gibco™ Milieu SFM Sf-900™ II (1X)
Code produit 11580366 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 ml
Conditionnement:
10 PCS
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11580366 10 x 500 ml 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11580366 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10902153
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Milieu SFM Sf-900™ II (1X)
Le SFM Sf-900™ II est un milieu de culture de cellules d’insectes, sans sérum ni protéines, optimisé pour la croissance et le maintien des cellules de Spodoptera frugiperda (Sf9 et Sf21) et pour la production à grande échelle des protéines recombinantes exprimées à l’aide du système vecteur d’expression baculovirus (BEVS). Ce milieu convient aux méthodes de culture monocouche ou en suspension et favorise la croissance d’autres lignes cellulaires de lépidoptères.
Les caractéristiques du SFM Gibco™ Sf-900™ II sont :
  • Croissance à long terme et haute densité exceptionnelle
  • Optimisé pour la production de protéines recombinantes
  • Formulation prête à l’emploi sans sérum ni protéines
  • Adaptable aux bioréacteurs
    Croissance à long terme et haute densité exceptionnelle
    Les cellules de Spodoptera frugiperda (Sf9) cultivées dans le milieu SFM Sf-900™ II atteignent des densités cellulaires maximales allant de 9 à 12 × 106 cellules/ml, une amélioration importante par rapport aux formulations des concurrents et au milieu de Grace (voir le catalogue des produits). Des augmentations des densités cellulaires maximales de 20-100 % sont également observées avec les lignées cellulaires Lymantria dispar (bombyx spongieuse) et Trichoplusia ni (Tn-368 ; arpenteuse du chou). Le SFM Gibco™ Sf-900™ II peut prendre les cultures en charge après plus de 20 passages.
    Optimisé pour la production de protéines recombinantes
    Traditionnellement, l’expression de protéines recombinantes se fait dans le milieu de Grace supplémenté avec du SVF à 10 %. Le SFM Sf-900™ II est un milieu amélioré sans sérum ni protéines adapté à la croissance des lignées cellulaires de Sf9 et d’autres lépidoptères et à la production de protéines d’ARNr et de virus d’insectes.
    Formulation prête à l’emploi sans sérum ni protéines
    Le SFM Gibco™ Sf-900™ II est un milieu sans sérum ni protéines qui facilite la purification de la protéine qui vous intéresse. Le SFM Sf-900™ II est prêt à l’emploi ; L’ajout de sérum, glutamine ou surfactants est inutile. Les cellules adaptées à d’autres milieux sans sérum disponibles sur le marché peuvent être repiquées directement dans le SFM Sf-900™ II, généralement sans qu’il y ait besoin d’autres ajustements. Les cellules doivent généralement s’adapter aux formulations contenant du sérum.
    Adaptable aux bioréacteurs
    L’intérêt d’utiliser le SFM Sf-900™ II dans des systèmes de culture cellulaire à grande échelle a été démontré avec un bioréacteur Celligen™ de 5 L. Les infections avec rAcNPV ont été réalisées en produisant rβ-Gal et rEPO (voir le catalogue des produits).
    Usage du produit
    Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales. Les clients qui utilisent le SFM Gibco™ Sf-900 II dans un procédé de fabrication, et ayant soumis une demande à la FDA, peuvent nous réclamer une lettre d’autorisation pour référencer notre fichier maître des médicaments de type II.
    Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
    Le SFM Gibco™ Sf-900 II est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Type de cellule Cellule d’insectes
    Forme Liquide
    Type de produit Milieu sans sérum de cellules d’insectes (SFM)
    À utiliser avec (application) Culture cellulaire, culture de cellules d’insectes, bioproduction, production de vaccins viraux, culture de cellules Sf9 et Sf21
    Quantité 10 x 500 ml
    Certifications/Conformité Norme ISO 13485
    Contenu et stockage 2 à 8 °C
    Description SFM Sf-900™ II (1 X), 10 x 500 ml, liquide, culture cellulaire, Spodoptera Frugiperda, espèces de S. Frugiperda, lignée cellulaire Sf21, Sf9, cellules d’insectes, L-glutamine, sans sérum, certifié sans protéines, pour culture de cellules d’insectes