Learn More
Fisherbrand™ Microscope biologique vertical série SFC-100
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Optique composée à 100 % de verre à revêtement optique, pour une image nette et claire
- Choix d’éclairages à LED sans fil innovant, qui ne produisent pas de chaleur, ou système d’éclairage standard au tungstène
- Construction entièrement en métal pour une utilisation à long terme dans les salles de classe
- Système de mise au point grossière et fine avec réglage de la tension
Spécification
Spécification
| Type de condenseur | Condenseur 0,65 N.A. avec diaphragme à iris |
| Description | Platine ordinaire avec clips à échantillon ; taille : 12 x 11 cm (4,7 x 4,3 po) |
| Eyepiece | WF10X/18 mm avec pointeur, verrouillable |
| Type de tête | Monoculaire |
| Type d’éclairage | LED |
| Pouvoir grossissant | 4X, 10X, 40X |
| Modèle | SFC-100 sans fil |
| Types d’objectifs | DIN Achromatique |
| Type de produit | Microscope |
| Comprend | Cache-poussière, chargeur et batteries |
| Afficher plus |