Learn More
Fisherbrand™ Microscope biologique vertical série SFC-100
Code produit 15244878 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types d’objectifs:
DIN Achromatique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types d’objectifs unitSize
15244878 DIN Achromatique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15244878
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.16€
    153.92€ / 1 pièces
    Économisez 56.24€
    26% de réduction
Expédition estimée: 18-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La façon idéale de présenter le monde de la microscopie aux étudiants. Le microscope biologique vertical Fisher Scientific™ série SFC-100 possède une optique de haute qualité, composée de 100 % de verre à revêtement optique, garantissant une image n
  • Optique composée à 100 % de verre à revêtement optique, pour une image nette et claire
  • Choix d’éclairages à LED sans fil innovant, qui ne produisent pas de chaleur, ou système d’éclairage standard au tungstène
  • Construction entièrement en métal pour une utilisation à long terme dans les salles de classe
  • Système de mise au point grossière et fine avec réglage de la tension
Spécification
Type de condenseur Condenseur 0,65 N.A. avec diaphragme à iris
Description Platine ordinaire avec clips à échantillon ; taille : 12 x 11 cm (4,7 x 4,3 po)
Diaphragme Iris
Eyepiece WF 10X/18 mm, avec pointeur, verrouillable
Type de tête Monoculaire
Type d’éclairage LED
Pouvoir grossissant 4X, 10X, 40X
Modèle SFC-100FLED
Types d’objectifs DIN Achromatique
Type de produit Microscope
Comprend Housse de protection, chargeur et batteries
Couvre-nez Tourelle triple rotative avec butées à déclic
Conception optique Système optique fini 160 mm
Dimensions (L x l x H) 6,8 x 5,3 x 14,1 po (17,5 x 13,5 x 36 cm)
Poids (impériale) 6,1 lb
Poids (métrique) 2,8 kg
Alimentation électrique 100/240 V, prise UE