Learn More
Motic™ Tête SFC-11C
Code produit 15495372
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de tête:
Microscope binoculaire, incliné à 45°
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de tête Conditionnement
15495372 Microscope binoculaire, incliné à 45° 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15495372 Fournisseur Motic™ Code fournisseur PX11400001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00€
    247.00€ / 1 pièces
    Économisez 10.00€
    3% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Tête de rechange ou modulaire adaptée au stéréomicroscope SFC-11C. La tête Motic™ SFC-11C facilite l’alignement optique précis et garantit une image verticale tridimensionnelle adaptée à une large gamme d’applications, de la dissection à l’examen des cartes de circuits imprimés.
  • Le SFC-11 est le stéréomiscroscope idéal pour les applications éducatives et industrielles.
  • Bloc de mise au point du rack à usage intensif et du pignon avec embrayage à glissement et réglage de la tension.
  • Incliné à 45° pour le confort et la réduction de la fatigue.
  • Disponible en trois combinaisons de grossissement de tourelle [1X / 2X, 1X / 3X et 2X / 4X], offrant ainsi des choix de grossissement pour les différentes applications.
  • La distance de travail standard de 95 mm est suffisante pour la majorité des applications sans nécessiter d’ajout d’objectifs auxiliaires.
  • Grâce aux nombreux accessoires disponibles, le microscope SFC-11 peut s’adapter à la plupart des exigences sans nécessiter de modifications en usine ou par des tiers.
  • Les socles disponibles vont des socles de lumière incidente compacts et simples aux statifs à bras aux supports liés aux cartes de circuits imprimés, ainsi qu’aux nombreux choix de bras pour compléter les socles de manière à répondre à toutes les exigences.
  • Différentes options de contraste permettent des observations complexes avec un simple système stéréo.
Spécification
Pouvoir grossissant 2X, 4X
Types d’objectifs Tourelle d’objectif de type C
À utiliser avec (équipement) Stéréomiscroscope SFC-11C
Type de produit Tête de microscope
Modèle SFC-11C
Type de tête Microscope binoculaire, incliné à 45°
Eyepiece Champ large WF10X/20 mm