Learn More
MedChemExpress Sfllrnpndkyepf
Spécification
Spécification
| Pureté | 97.23% |
| CAS | 137339-65-2 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Poids moléculaire | 1739.92 g/mol |
| Type de produit | Reference compound |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 100 mg/mL (57.47 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (28.74 mM) |