Learn More
Cytiva Milieu SFM4Transfx-293
Code produit 11536341
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Flacon de 1 000 mL
6 x 1 000 ml
Conditionnement:
1000mL
500mL
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11536341 Flacon de 1 000 mL 1000mL
10257653 6 x 1 000 ml 6 pièces
10649783 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11536341 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30860.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    91.00€ / 1000mL
    Économisez 45.00€
    33% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Favorisez la transfection à l’aide de la lipofection et favorisez la croissance des cultures HEK293 grâce au milieu de culture SFM4Transfx-293 HyClone™, un milieu sans sérum et sans composants d’origine animale.
  • ADCF
  • Contribue à une haute efficacité de transfection
  • Conception métabolique pour un rendement cellulaire et une production de protéines/vecteurs recombinants élevés
  • Permet une adaptation directe ou séquentielle
  • Traçabilité des composants
  • Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) et dans des installations certifiées ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification None
Forme Liquide
Type de produit SFM4Transfx-293
Stérilité Sterile
Sterilization Method 0,2 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Poloxamère 188, Bicarbonate de sodium
Sans additif Sans protéines, Sans rouge de phénol, Sans HEPES, Sans glutamine
Quantité Flacon de 1 000 mL
Certifications/Conformité BPFa
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière