Learn More
Cytiva Milieu de culture cellulaire SFX-Insect™
Code produit 10024393
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
5 L
10 L
6 x 1000 mL
Avec additifs:
Glutamine, Bicarbonate de sodium, Poloxamère 188
Glutamine, Poloxamère 188
Sans additif:
Sans bicarbonate de sodium, Sans protéines, Sans rouge de phénol, Sans HEPES
Sans protéines, Sans rouge de phénol, Sans HEPES
Forme:
Liquide
Poudre
Conditionnement:
1000mL
10L
5L
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Avec additifs Sans additif Forme Conditionnement
10024393 6 x 1000 mL Glutamine, Bicarbonate de sodium, Poloxamère 188 Sans protéines, Sans rouge de phénol, Sans HEPES Liquide 6 pièces
10531813 5 L Glutamine, Poloxamère 188 Sans bicarbonate de sodium, Sans protéines, Sans rouge de phénol, Sans HEPES Poudre 5L
10673143 1000 mL Glutamine, Poloxamère 188 Sans protéines, Sans rouge de phénol, Sans HEPES Liquide 1000mL
11561911 10 L Glutamine, Poloxamère 188 Sans bicarbonate de sodium, Sans protéines, Sans rouge de phénol, Sans HEPES Poudre 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10024393 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30278.LS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    503.32€
    455.00€ / 6 pièces
    Économisez 48.32€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Conçu pour favoriser la croissance des principales lignées de cellules d’insectes et permet de produire une grande variété de protéines recombinantes. Le milieu de culture cellulaire HyClone™ SFX Insect™ est un milieu sans protéines qui favori
  • Milieu sans protéine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Milieu de cellules d’insectes
Sterilization Method 0,2 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Glutamine, Bicarbonate de sodium, Poloxamère 188
Sans additif Sans protéines, Sans rouge de phénol, Sans HEPES
Quantité 6 x 1000 mL
Certifications/Conformité BPFa
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière