Learn More
Trajan Scientific and Medical™ FocusLiner à débit divisé / non divisé Entrée SGC
Code produit 12913991
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5/boîte
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12913991 5/boîte 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12913991 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 092058
Expédition estimée: 07-01-2027
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments Shimadzu
Spécification
Type de produit Insert Focus à débit divisé / non divisé d’entrée
Quantité 5/boîte
Longueur (métrique) 95 mm
Matériau de remplissage Laine
Diamètre (métrique) interne 3,4 mm
Diamètre (métrique) externe 5 mm