Learn More
SGC3027, MedChemExpress
Code produit 16401179
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16401179 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16401179 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY112445
MedChemExpress SGC3027 is a histone methyltransferase inhibitor. SGC3027 is the first potent, selective and cell active chemical probe for PRMT7.
SGC3027 is a histone methyltransferase inhibitor. SGC3027 is the first potent, selective and cell active chemical probe for PRMT7.
Spécification
Nom chimique ou matériau SGC3027
CAS 2624313-13-7
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C41H47ClN6O6S
Quantité 1 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (317.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(C2=CC(CN(C(CC(C)(C)C3=C(C)C(C(C)=C(C)C3=O)=O)=O)CCCCSC[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N5C(N=CN=C6N)=C6N=C5)O4)=CC=C2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 787.37
Poids de la formule 787.37
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death