Learn More
Trajan™ Ferrules 100 % graphite SGE™
Description
À utiliser avec les détecteurs et injecteurs Agilent Technologies™ (HP) à pression atmosphérique (p. ex., FID)
- Le graphite souple 100 % est poreux à l’oxygène
- Forme un joint stable avec les colonnes capillaires
- Réutilisable sur d’autres colonnes capillaires
- Température maximale : 450°CC (842°F)
- Préconditionnée sous azote pour une performance de purge faible
- La SG-072635 et la SG-072636 présentent un style de corps de ferrule court pour s’adapter aux écrous capillaires des injecteurs / détecteurs HP standard
- Pas pour l’interface GC/MS
Spécification
Spécification
| Type | Ferrule réductrice |
| Diamètre (impériale) intérieur | 0,031 in |
| À utiliser avec (application) | GC |
| Température (impériale) max. | 842°F |
| Température (métrique) Max | 450°C |
| À utiliser avec (équipement) | GC14 A, GC17 A, GC2010 et GC2014 Dia. int.de colonne 0,45 à 0,53 mm Détecteur/injecteurs |
| Matériau | Graphite 100 % |
| Diamètre (métrique) intérieur | 0,08 cm |