Learn More
Trajan™ Ferrules 100 % graphite SGE™
Code produit 11977957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Température (métrique) Max:
450°C
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Température (métrique) Max Conditionnement
11977957 450°C 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11977957 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 072601
Expédition estimée: 17-12-2026
Forme un joint stable avec les colonnes capillaires
À utiliser avec les détecteurs et injecteurs Agilent Technologies™ (HP) à pression atmosphérique (p. ex., FID)
  • Le graphite souple 100 % est poreux à l’oxygène
  • Forme un joint stable avec les colonnes capillaires
  • Réutilisable sur d’autres colonnes capillaires
  • Température maximale : 450°CC (842°F)
  • Préconditionnée sous azote pour une performance de purge faible
  • La SG-072635 et la SG-072636 présentent un style de corps de ferrule court pour s’adapter aux écrous capillaires des injecteurs / détecteurs HP standard
  • Pas pour l’interface GC/MS
Spécification
Type Férules de rechange
À utiliser avec (application) GC
Température (impériale) max. 842°F
Température (métrique) Max 450°C
À utiliser avec (équipement) 0,25 po de D.E. Colonne de chromatographie en phase gazeuse conditionnée
Matériau Graphite 100 %