Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Laine de quartz SGE Analytical Science
Code produit 15259193
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Insert d’injection GC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15259193 Insert d’injection GC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15259193 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 18060001
Expédition estimée: 21-12-2026
Insert d’injection GC pour une utilisation avec le système Pyrojector II et la pyrolyse-chromatographie.
  • GC capillaire haute résolution
  • Pour une utilisation avec les applications de pyrolyse-chromatographie
  • Fonctionne en conjonction avec le système Pyrojector II qui fragmente thermiquement des molécules essentiellement non volatiles en fragments volatils, ce qui les rend adaptées à l’analyse chromatographique
Spécification
À utiliser avec (équipement) Insert d’injection GC
Matériau Quartz
Type de produit Laine de quartz
Poids (métrique) 0,5 g